469114
6-Nitrobenzothiazole
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
175-178 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2ncsc2c1
InChI
1S/C7H4N2O2S/c10-9(11)5-1-2-6-7(3-5)12-4-8-6/h1-4H
Clé InChI
QLUFBCVWKTWKBF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable