468231
2,4-Diaminopyrimidine
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
143-147 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccnc(N)n1
InChI
1S/C4H6N4/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H,(H4,5,6,7,8)
Clé InChI
YAAWASYJIRZXSZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable