T45802
2,4,6-Triaminopyrimidine
97%
Synonyme(s) :
2,4,6-Pyrimidinetriamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
249-251 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C4H7N5/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H6,5,6,7,8,9)
Clé InChI
JTTIOYHBNXDJOD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable