Principaux documents
460761
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol-d2)
99 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
O(CH2CH2OD)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % D
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
pb
245 °C (lit.)
Pf
−10 °C (lit.)
Densité
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]OCCOCCO[2H]
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i5D,6D
Clé InChI
MTHSVFCYNBDYFN-KCZCTXNHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup