215597
Basic Fuchsin
Dye content >85 %
Synonyme(s) :
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta™ O, Parafuchsin hydrochloride, Paramagenta hydrochloride, Pararosaniline chloride, Pararosaniline hydrochloride
Produits recommandés
Essai
>85.0% (HPLC)
Forme
solid
Composition
Dye content, >85%
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Pf
268-270 °C (dec.) (lit.)
λmax
545 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=[NH2+])C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
Clé InChI
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Acid-fast staining
- Periodic Acid-Schiff
- Feulgen stain for DNA
- ENDO culture medium
- Leifson′s method for bacterial flagella
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges