Principaux documents
457493
Sigma-Aldrich
Bromochloromethane-d2
99 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
BrCD2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % D
Indice de réfraction
n20/D 1.481 (lit.)
pb
68 °C (lit.)
Pf
−88 °C (lit.)
Densité
2.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(Cl)Br
InChI
1S/CH2BrCl/c2-1-3/h1H2/i1D2
Clé InChI
JPOXNPPZZKNXOV-DICFDUPASA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable