Documents
289078
Sigma-Aldrich
Gold′s Reagent
95%
Synonyme(s) :
(Dimethylaminomethyleneaminomethylene)dimethylammonium chloride, [3-(Dimethylamino)-2-azaprop-2-en-1-ylidene]dimethylammonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH=NCH=N(CH3)2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
100-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].CN(C)\C=N\C=[N+](\C)C
InChI
1S/C6H14N3.ClH/c1-8(2)5-7-6-9(3)4;/h5-6H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
DEIBXAPEZDJDRC-UHFFFAOYSA-M
Application
Gold′s Reagent was used in the synthesis of 4-hydroxyquinazoline by reacting with ortho aminobenzoic acids.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Gupton JT, et al.
Synthetic Communications, 14(11), 1013-1025 (1984)