Principaux documents
457485
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-ethylpyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.521 (lit.)
pb
223 °C (lit.)
Densité
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H7ClN2/c1-2-5-3-8-6(7)9-4-5/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
BGLLZQRUXJGTAD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Bobby N Glover et al.
The Journal of organic chemistry, 75(11), 3904-3907 (2010-04-30)
A unique buffering effect of various bases, i-Pr(2)NEt and CaCO(3) in particular, was observed for the acid-catalyzed chloro displacement of 2-chloro-5-ethylpyrimidine with a 2-methyl-2-phenylpropanamine. The use of the carefully chosen bases was essential for the progression of the chloro displacement
239. The Dimroth rearrangement. Part I. Some alkylated 2-iminopyrimidines.
Brown DJ and Harper JS.
Journal of the Chemical Society, 1276-1284 (1963)