Principaux documents
448907
Sigma-Aldrich
Methyl-tripropoxysilane
97%
Synonyme(s) :
Methyltripropoxysilane
About This Item
Formule linéaire :
CH3Si(OCH2CH2CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.38
Numéro Beilstein :
1749514
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
Point d'ébullition
83 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCO[Si](C)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C10H24O3Si/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3/h5-10H2,1-4H3
Clé InChI
RJMRIDVWCWSWFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter