Documents
440175
Sigma-Aldrich
Triméthoxyméthylsilane
95%
Synonyme(s) :
MTMS, Méthyltriméthoxysilane
About This Item
Formule linéaire :
CH3Si(OCH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.22
Numéro Beilstein :
1736151
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Impuretés
3% methyl alcohol
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
Point d'ébullition
102-104 °C (lit.)
Densité
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CO[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
Clé InChI
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Le triméthoxyméthylsilane (MTMS) est l'un des précurseurs clés pour la synthèse des :
  • colonnes de silice monolithique à diverses tailles de squelette pour la chromatographie capillaire en phase liquide.
  • ionogels, dans lesquels un liquide ionique est confiné au sein de réseaux dérivés de silice.
  • aérogels de silice monolithique par polymérisation sol-gel acido-basique.
  • éponges de nanocellulose silylées, hydrophobes, flexibles et très légères, pour l'élimination sélective des huiles de l'eau.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
48.2 °F
Point d'éclair (°C)
9 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Methyltrimethoxysilane based monolithic silica aerogels via ambient pressure drying.
Bhagat S D, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 100(1-3), 350-355 (2007)
Monolithic silica columns with various skeleton sizes and through-pore sizes for capillary liquid chromatography.
Motokawa M, et al.
Journal of Chromatography A, 961(1), 53-63 (2002)
Ultralightweight and flexible silylated nanocellulose sponges for the selective removal of oil from water.
Zhang Z, et al.
Chemistry of Materials, 26(8), 2659-2668 (2014)
Ionogels, new materials arising from the confinement of ionic liquids within silica-derived networks.
Neouze M A, et al.
Chemistry of Materials, 18(17), 3931-3936 (2006)
Li-Yan Zhang et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 26(9), 1631-1635 (2006-11-23)
The characters of optical sensing films for ammonia were investigated based on a fluorescent indicator aminofluorescein (AF) immobilization. An organically modified silicates (ORMOSILSs) obtained by copolymerizing various proportions of methyltrimethoxysilane (Me-TriMOS) and tetramethoxysilane (TMOS) was applied. Compared with the fluorescent
Articles
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.