Principaux documents
448818
Sigma-Aldrich
Anisole-d8
98 atom % D
Synonyme(s) :
Methoxybenzene-d8
1 G
436.00 CHF
436.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
436.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C6D5OCD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
436.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.5145 (lit.)
pb
154 °C (lit.)
Pf
−37 °C (lit.)
Densité
1.068 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(OC([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
RDOXTESZEPMUJZ-JGUCLWPXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup
Samuel Jacobus Smit et al.
Frontiers in plant science, 10, 177-177 (2019-03-09)
Grapevine (Vitis vinifera L.) terpene synthases (VviTPS) are responsible for the biosynthesis of terpenic volatiles. Volatile profiling of nine commercial wine cultivars showed unique cultivar-specific variation in volatile terpenes emitted from grapevine flowers. The flower chemotypes of three divergent cultivars