Principaux documents
448648
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylsiloxy)phenylsilane
96%
Synonyme(s) :
Phenyl-tris(dimethylsiloxy)silane
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2SiHO]3SiC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.68
Beilstein:
3380327
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
pb
91 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][Si](C)(C)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O[Si]([H])(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H26O3Si4/c1-16(2)13-19(14-17(3)4,15-18(5)6)12-10-8-7-9-11-12/h7-11,16-18H,1-6H3
Clé InChI
CQZDNELEZXTFEH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter