Principaux documents
446726
Sigma-Aldrich
N-(Benzyloxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCONHCH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
61-63 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
nitrile
phenyl
Chaîne SMILES 
O=C(NCC#N)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10N2O2/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,7-8H2,(H,12,13)
Clé InChI
DVUXKEFDAGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Andrea Versari et al.
Biotechnology and bioengineering, 79(1), 9-14 (2007-06-27)
A mutant of the cysteine protease papain, displaying nitrile hydratase and amidase activities, was expressed in Pichia pastoris and used for the hydrolysis of peptide nitriles in aqueous-organic media. The rate of hydrolysis of these nitriles is lowered by increasing