Principaux documents
446114
Sigma-Aldrich
Diethyl allylmalonate
95%
Synonyme(s) :
Allylmalonic acid diethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2CH(COOC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.23
Beilstein:
1709466
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
pb
222-223 °C (lit.)
Densité
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-7-8(9(11)13-5-2)10(12)14-6-3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
Clé InChI
GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter