525855
Diethyl allyl phosphate
98%
Synonyme(s) :
Allyl ethyl phosphate, Diethyl 2-propen-1-yl phosphate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
45-46 °C (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphate
Chaîne SMILES
CCOP(=O)(OCC)OCC=C
InChI
1S/C7H15O4P/c1-4-7-11-12(8,9-5-2)10-6-3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
Clé InChI
GZNJJEODYYLYSA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup