443883
Lanthanum(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
La(ClO4)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
liquid
Concentration
40 wt. % in H2O
Densité
1.479 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
O.[La+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Wolfram W Rudolph et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(1), 295-305 (2014-11-08)
Raman spectra of aqueous lanthanum perchlorate, triflate (trifluorosulfonate), chloride and nitrate solutions were measured over a broad concentration (0.121-3.050 mol L(-1)) range at room temperature (23 °C). A very weak mode at 343 cm(-1) with a full width at half