435716
3-(Trihydroxysilyl)propyl methylphosphonate, monosodium salt solution
50 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Sodium 3-trihydroxysilylpropyl methylphosphonate
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
50 wt. % in H2O
Impuretés
4 wt. % methyl alcohol
4 wt. % other silane-based salts
5 wt. % sodium methyl methylphosphonate
Densité
1.252 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[Na+].CP([O-])(=O)OCCC[Si](O)(O)O
InChI
1S/C4H13O6PSi.Na/c1-11(5,6)10-3-2-4-12(7,8)9;/h7-9H,2-4H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
MKAWPVONNWUREJ-UHFFFAOYSA-M
Application
- near-infrared dye-doped nanoparticles (NPs)
- as single silica source for the fabrication of phosphonate-rich organosilica layered hybrid material (PSLM)
- Gd/SiO2 nanoparticles
- mesoporous silica nanoparticles
- CdSe/ZnS/silica functionalized nanocrystals
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F
Point d'éclair (°C)
79 °C