P6801
Sodium phosphonoformate tribasic hexahydrate
Synonyme(s) :
Foscarnet, Phosphonoformic acid trisodium salt hexahydrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
Clé InChI
ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
Informations sur le gène
human ... POLA1(5422) , POLD1(5424) , POLG(5428)
rat ... Slc17a1(171080)
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney,Bone
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3