Principaux documents
432245
Sigma-Aldrich
Dichlorotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)3P]4RuCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1225.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
Cl[Ru]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.2ClH.Ru/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h4*1-15H;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
OIWNHEPSSHYXTG-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Selective hydrogenation of maleic anhydride or succinic anhydride
  • Sythesis of portions of the natural antibiotic tetrodecamycin
  • Oxidation of hydroxamic acid
  • Hydroesterification reactions
  • Hydroboration of alkenes
  • Oxidation of sulfide
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1