Principaux documents
425699
Sigma-Aldrich
Holmium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Synonyme(s) :
Holmium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid holmium(III) salt
About This Item
Formule linéaire :
(CF3SO3)3Ho
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
612.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Pertinence de la réaction
core: holmium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[Ho+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Ho/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
DBPDCYACEYLEMY-UHFFFAOYSA-K
Application
A water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.[1]
Catalyst for:
  • Asymmetric alpha-amination
  • Diels-Alder reactions
  • Stereoselective cycloaddition reactions
  • Benzyl etherification
  • Acceleration of hydrogen-transfer reactions
  • Glycosylation
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)