425575
2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
97%
Synonyme(s) :
2-Naphthyl triflate
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
30-32 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
triflate
Chaîne SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7F3O3S/c12-11(13,14)18(15,16)17-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
Clé InChI
MDWRQYBWVTXIIJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges