42155
2,3-Dinitrophenol
moistened with water, ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (HPLC)
Qualité
moistened with water
Contient
~20% water as stabilizer
Pf
141-145 °C
Chaîne SMILES
Oc1cccc(c1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3,9H
Clé InChI
MHKBMNACOMRIAW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Expl. 1.1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges