Principaux documents
415340
Sigma-Aldrich
2-Amino-4′-bromoacetophenone hydrochloride
96%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4COCH2NH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.52
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Pf
285 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
bromo
ketone
Chaîne SMILES 
Cl.NCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrNO.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H
Clé InChI
ROAVTVXTYFSQEA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Amino-4′-bromoacetophenone hydrochloride is an organic building block useful for chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3