164135
3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
90%, technical grade
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.587 (lit.)
Densité
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1sccc1C
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-8-6(5)4-7/h2-4H,1H3
Clé InChI
BSQKBHXYEKVKMN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup