Principaux documents
412023
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
99%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.599 (lit.)
pb
124 °C/33 mmHg (lit.)
Pf
24-25 °C (lit.)
Densité
1.761 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Clé InChI
CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Bromo-1,2-dichlorobenzene participates in the synthesis of N-arylated sultams.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of N-arylated sultams: palladium-and copper-catalyzed cross coupling of aryl halides with 1, 4-butane and 1, 3-propanesultams.
Steinhuebel D, et al.
Tetrahedron Letters, 45(16), 3305-3307 (2004)