Documents
101605
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-iodobenzene
99%
Synonyme(s) :
p-Chloroiodobenzene
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.45
Numéro Beilstein :
1634414
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
226-227 °C (lit.)
Pf
53-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Clé InChI
GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable