Key Documents
410012
Sigma-Aldrich
tert-Butyl vinyl ether
98%
Synonyme(s) :
2-Methyl-2-(vinyloxy)propane, tert -Butoxyethylene, t -Butyl vinyl ether
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
Point d'ébullition
75-76 °C (lit.)
Densité
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Clé InChI
PGYJSURPYAAOMM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup