Documents
408697
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Heptanol
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.20
Numéro Beilstein :
1719090
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Activité optique
[α]20/D −9.5°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
74-75 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-/m1/s1
Clé InChI
CETWDUZRCINIHU-SSDOTTSWSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup