Principaux documents
398799
Sigma-Aldrich
Dichloro(1,10-phenanthroline)palladium(II)
1 G
336.00 CHF
336.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
336.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8Cl2N2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
336.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Chaîne SMILES 
Cl[Pd]Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.2ClH.Pd/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
YGAISFRMWCCXCG-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Carbonylation of alkyl nitrites
  • Arylation reactions
  • Multiple acetylene insertions under Sonogashira reaction protocol
  • Cross-coupling reactions of pyridine carboxylic acid chlorides with alkylzinc reagents
  • Hydrophosphinylation of alkenes and alkynes
  • Heck reaction
  • Regioselective and stereoselective aminohalogenation reactions
  • Reaction of chloroenynes and chlorodienes with Grignard reagents for the synthesis of stereodefined enynes and dienes
  • Affects the aggregation of human prion protein PrP106-126
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable