Principaux documents
389358
Sigma-Aldrich
9-Iodophenanthrene
97%
1 G
85.00 CHF
85.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
85.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H9I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
85.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
91-93 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
Ic1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H9I/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
Clé InChI
CBFIPOTVFMLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable