Principaux documents
379085
Sigma-Aldrich
Diethyl 5,5′-methylenebis(4-ethyl-3-methyl-2-pyrrolecarboxylate)
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H30N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
128-129 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1[nH]c(Cc2[nH]c(C(=O)OCC)c(C)c2CC)c(CC)c1C
InChI
1S/C21H30N2O4/c1-7-14-12(5)18(20(24)26-9-3)22-16(14)11-17-15(8-2)13(6)19(23-17)21(25)27-10-4/h22-23H,7-11H2,1-6H3
Clé InChI
BPMQEODKNZPRMH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diethyl 5,5′-methylenebis(4-ethyl-3-methyl-2-pyrrolecarboxylate) is a heterocyclic building block.
Application
Diethyl 5,5′-methylenebis(4-ethyl-3-methyl-2-pyrrolecarboxylate) may be used as starting reagent for the synthesis of bis-pyrrolylmethane based anion receptors.[1]
Diethyl 5,5′-methylenebis(4-ethyl-3-methyl-2-pyrrolecarboxylate) may be used in the preparation of 2,2′-bisamidodipyrrolylmethanes.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Anion complexation properties of 2, 2'-bisamidodipyrrolylmethanes.
El DrubiaVega I.
Chemical Communications (Cambridge, England), 14, 1686-1687 (2003)
Gloe K.
Macrocyclic Chemistry: Current Trends and Future Perspectives., 162-162 (2005)