Principaux documents
1652034
USP
Tetrahydrozoline Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
25 MG
1 230.00 CHF
1 230.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
1 230.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 230.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Famille d'API
tetrahydrozoline
Conditionnement
pkg of 25 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1CCCc2c1cccc2
InChI
1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)
Clé InChI
VDLWTJCSPSUGOA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Tetrahydrozoline Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Tetrahydrozoline Hydrochloride
  • Tetrahydrozoline Hydrochloride Ophthalmic Solution
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable