377228
Lactate d′ammonium solution
technical grade, 20 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
(±)-Lactate d'ammonium, 2-Hydroxypropionate d'ammonium
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
liquid
Concentration
20 wt. % in H2O
Impuretés
2-3% lactic acid lactate, ammonium salt
Indice de réfraction
n20/D 1.363
Densité
1.054 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES
N.CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3.H3N/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);1H3
Clé InChI
RZOBLYBZQXQGFY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable