Principaux documents
376035
Sigma-Aldrich
(Ethylthio)trimethylsilane
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Ethyl trimethylsilyl sulfide, Trimethylsilyl ethyl sulfide
1 G
39.90 CHF
39.90 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
39.90 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C2H5SSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
39.90 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
pb
69-70 °C/100 mmHg (lit.)
Densité
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCS[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14SSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clé InChI
HXAFQWICVBBXMZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
(Ethylthio)trimethylsilane is reported to participate in the synthesis of adenophostin A and analog.[1] It reacts with primary and secondary amines to yield aminosilane and ethanethiol.[2]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Some reactions of silyl-and germyl-sulphur compound with the S< sup> II</sup>? N bond.
Armitage DA and Clark MJ.
Journal of Organometallic Chemistry, 24(3), 629-631 (1970)
An expeditious route to the synthesis of adenophostin A.
van Straten NCR, et al.
Tetrahedron, 53(18), 6509-6522 (1997)