Documents
359491
Sigma-Aldrich
Trimethyl(methylthio)silane
97%
Synonyme(s) :
(Methylthio)trimethylsilane, Methyl trimethylsilyl sulfide, Trimethylsilyl methyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiSCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.29
Numéro Beilstein :
2035839
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
110-114 °C (lit.)
Densité
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CS[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12SSi/c1-5-6(2,3)4/h1-4H3
Clé InChI
JDYCDPFQWXHUDL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup