372951
tert-Butyldimethylsilyl chloride solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
tert-Butylchlorodimethylsilane solution, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMSCl solution
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.87 g/mL at 20 °C (lit.)
0.879 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
Clé InChI
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter