Principaux documents
19905
Sigma-Aldrich
tert-Butyl(chloro)dimethylsilane
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMSCl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H15ClSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.72
Beilstein:
505999
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
solid
Pf
86-90 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
Clé InChI
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Useful derivatizing agent for preparative and analytical purposes[1][2]; Selective cleavage of TBDMS-ethers[3][4]
Pictogrammes
FlameCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
M. Lalonde et al.
Synthesis, 817-817 (1985)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
E.J. Corey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1028-1028 (1992)
A.S. Pilcher et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2492-2492 (1992)
Karolina Nowak et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 10(4) (2020-04-25)
Diabetes mellitus is classified as the epidemic of the 21st century. Due to the fact that acute carbohydrate metabolism disorders usually do not indicate morphological change, postmortem diagnosis is required to perform biochemical tests. The authors decided to evaluate the