372862
Sodium perborate monohydrate
powder, 20-100 mesh
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Concentration
10.3-11.4% B (by NaOH, titration)
Taille des particules
20-100 mesh
Chaîne SMILES
[Na+].[H]O[H].[O-]B1OO1
InChI
1S/BO3.Na.H2O/c2-1-3-4-1;;/h;;1H2/q-1;+1;
Clé InChI
VBLJKTBPWITVTE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis