Principaux documents
367869
Sigma-Aldrich
Brucine hydrate
technical grade
100 G
478.00 CHF
478.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
478.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H26N2O4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.46 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
478.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −67°, c = 1.3 in ethanol
Pf
177-180 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H][C@@]12CC(=O)N3c4cc(OC)c(OC)cc4[C@]56CC[N@H]7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@H]57)[C@]2([H])[C@]36[H]
InChI
1S/C23H26N2O4.H2O/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18;/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3;1H2/t13-,18-,19-,21-,22-,23+;/m0./s1
Clé InChI
IEJIBKWJYHZFNW-SUJBTXFYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable