367559
(S)-(+)-1-Aminoethylphosphonic acid
99%
Synonyme(s) :
D-(+)-1-Aminoethylphosphonic acid, D-Ala(P)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +4.8°, c = 5 in H2O
Pf
290 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
C[C@@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO3P/c1-2(3)7(4,5)6/h2H,3H2,1H3,(H2,4,5,6)/t2-/m0/s1
Clé InChI
UIQSKEDQPSEGAU-REOHCLBHSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable