366951
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
230 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydrazine
Chaîne SMILES
Cl.NNc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H7F3N2O.ClH/c8-7(9,10)13-6-3-1-5(12-11)2-4-6;/h1-4,12H,11H2;1H
Clé InChI
KQXZVSQCMVKMBK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable