362417
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
42-45 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(c(Cl)cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClFNO2/c1-4-2-7(10(11)12)5(8)3-6(4)9/h2-3H,1H3
Clé InChI
SJDPAVRCQNFVDM-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup