Principaux documents
359262
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine hydrochloride)
100-200 mesh, extent of labeling: ~6.5 mmol/g Cl resin loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Forme
powder
Réticulation
2 % cross-linked with divinylbenzene
Ampleur du marquage
~6.5 mmol/g Cl resin loading
Taille des particules
100-200 mesh
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable