561223
Poly(4-styrènesulfonate) solution
Mw ~75,000, 18 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
PSS
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
Mw ~75,000
Concentration
18 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.3718
pH
1.55 (25 °C)
Viscosité
20 cP(25 °C, Brookfield) (20 rpm)
Solubilité
H2O: soluble
ethanol: soluble
lower glycols: soluble
methanol: soluble
Densité
1.11 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C8H8O3S.Ca/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11;/h2-6H,1H2,(H,9,10,11);/q;+2/p-1
Clé InChI
IJBYVKWTVVYTPL-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.