Principaux documents
348937
Sigma-Aldrich
Lithium isopropoxide
95%
Synonyme(s) :
Lithium 2-propanolate
25 G
163.00 CHF
163.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
163.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOLi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
66.03
Beilstein:
3618614
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
163.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
core: lithium
Chaîne SMILES 
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
Clé InChI
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications