Principaux documents
340081
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridine-3,3′-diol
98%
Synonyme(s) :
3,3′-Dihydroxy-2,2′-bipyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Pf
194-196 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cccnc1-c2ncccc2O
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-7-3-1-5-11-9(7)10-8(14)4-2-6-12-10/h1-6,13-14H
Clé InChI
RJNRKZBHLCOHNM-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable