Principaux documents
491306
Sigma-Aldrich
2,2′-Dipyridyl-d8
98 atom % D
Synonyme(s) :
2,2′-Bipyridyl-d8
1 G
1 120.00 CHF
1 120.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
1 120.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10D8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 120.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
pb
273 °C (lit.)
Pf
70-73 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])-c2nc([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Clé InChI
ROFVEXUMMXZLPA-PGRXLJNUSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable