Principaux documents
339156
Sigma-Aldrich
Barium thiocyanate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Ba(SCN)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.49 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
O.N#CS[Ba]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Ba.H2O/c2*2-1-3;;/h2*3H;;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
RPIMIEHGCRZMML-UHFFFAOYSA-L
Description générale
The phosphorescence emission spectra and lifetime of the thiocyanate salt of barium has been measured.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lower-Energy Electronic States of HNCS, NCS-, and Thiocyanate Salts.
McDonald JR, et al.
J. Chem. Phys. , 51(5), 1723-1731 (1969)