336718
Cadmium bromide tetrahydrate
98%
Synonyme(s) :
Cadmium dibromide tetrahydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cadmium
Chaîne SMILES
O.O.O.O.Br[Cd]Br
InChI
1S/2BrH.Cd.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clé InChI
PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.