228516
Cadmium iodide
99%
Synonyme(s) :
Cadmium diiodide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cadmium
pb
787 °C (lit.)
Pf
388 °C (lit.)
Solubilité
H2O: very soluble(lit.)
acetone: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
Densité
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
I[Cd]I
InChI
1S/Cd.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.